missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody

Código de producto. 12620837 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
12620837 100 μL 200μg/mL 100 microlitros
12630837 500 μL 200μg/mL 500 microlitros
12610837 1 mL 200μg/mL 1 ml
12640837 100 μL 1mg/mL 100 microlitros
12650837 200 μL 1mg/mL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12620837 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor MS290P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.

VEGF (vascular endothelial growth factor) is a homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. It exhibits potent mitogenic and permeability inducing properties specific for the vascular endothelium. Of the four isoforms of VEGF, the smaller two, VEGF165 and VEGF121, are secreted proteins and act as diffusible agents, whereas the larger two (VEGF189 and VEGF206) remain cell associated.

Host Species: Mouse

Clone: 5C3.F8

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Human VEGF from a glioma

Molecular Weight: 19-22kDa (reduced)

Positive Control: VEGF165 recombinant protein

Cellular Localization: Cytoplasmic, cell surface and extracellular matrix Ab-2 does not neutralize the bioactivity of VEGF.

Recommended for:

  • Western Blotting (Reduced only)
  • Neutralization of VEGF (Not suitable)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Ab-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5C3.F8
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human VEGF from a glioma
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.