missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VASA Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146430 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146430 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP295280CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VASA Polyclonal antibody specifically detects VASA in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VASA
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, DEAD box protein 4, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, MGC111074, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, Vasa homolog, VASADEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with A synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human VASA.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54514
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.