missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varlitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16475016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475016 100 mg 100 miligramos
16496737 5 mg 5 miligramos
16474028 10 mg 10 miligramos
16420387 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475016

Marca: Medchem Express HY10530

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.

Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Varlitinib
CAS 845272-21-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClN6O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo ASLAN001 ARRY-334543
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (178.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1N=C(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=NC=CS5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)OC1
Peso molecular (g/mol) 466.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.94
Porcentaje de pureza 96.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.