missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Varlilumab Recombinant Monoclonal Antibody
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Varlilumab has been used in trials studying the treatment of MELANOMA, Skin Ulcer, Burkett's Lymphoma, Mantle cell lymphoma, and Any T-cell Malignancy, among others.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Varlilumab |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Alias de gen | CDX-1127 |
| Especie del huésped | Human |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?