Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento/refrigeración Variostat
Código de producto. 13361669
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
416 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13361669 416 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13361669 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2013.0003.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Controla la temperatura de un baño de cualquier tamaño de –30 °C a +150 °C. El diseño especial permite al usuario flexibilidad en diversas aplicaciones. Con la bomba de presión/aspiración VPC, la circulación de los respectivos tamaños de baño se puede adaptar para obtener resultados óptimos.
Variostat con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -30 °C a 150 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,3kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,2kW
  • Capacidad calorífica: 1kW
  • Máx. presión de la bomba: 25 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: 230 V, 1∼ 50/60 Hz. Con refrigerante natural
Especificaciones
Tipo de controlador Pilot ONE
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL, DIN 12876
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -30 °C a +150 °C
Modelo Variostat
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 183 mm
Altura (métrico) 416 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 1∼ 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz