Learn More
HUBER Baño Variostat™
Descripción
- Depósitos de acero inoxidable con aislamiento
- Orificio de desagüe
- La tapa para baño se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 11 L |
| Intervalo de temperatura | De 25 °C a 150 °C |
| Anchura (métrico) | 250 mm |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |