Learn More
Thermo Scientific™ Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Código de producto. 15370747 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tecnología de medición:
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen
Absorbencia, intensidad de la fluorescencia
Reading Options:
Arriba
Parte superior e inferior
No. of Dispensers:
1
2
Ninguno
Incluye:
Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
Software SkanIt para PC, edición de investigación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tecnología de medición Reading Options No. of Dispensers Incluye unitSize
15370747 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15350747 Absorbencia, intensidad de la fluorescencia Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360747 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17153451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
16864263 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15300757 Absorbencia, intensidad de la fluorescencia Parte superior e inferior Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17163451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15320757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17173451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17183451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17193451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17133461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17143461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17153461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15330767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación 1 PCS
15340767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15330777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia Parte superior e inferior 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15340777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen Parte superior e inferior 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15340757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo Parte superior e inferior Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
22 options
Código de producto. 15370747
Marca: Thermo Scientific™ VL0L0TD0
Analice una amplia variedad de muestras con cinco tecnologías de medición, entre las que se incluyen absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen/AlphaLISA y TRF.
Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia con resolución temporal.El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales.Varioskan LUX eleva el listón de la fiabilidad y la facilidad, con tecnología que trabaja en el interés' de los investigadores.
El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ de Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ de Promega Corporation.
El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.
  • Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
  • Óptica de monocromador y filtro
  • Barrido espectral para optimización de ensayos
  • Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
  • Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
  • Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
  • Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
  • Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
  • Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
  • Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
  • Certificación DLReady validada por Promega Corporation
Varioskan LUX está vinculado al potente e intuitivo software SkanIt, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.
  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting Tool que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
    • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
    • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
  • Muestra el barrido espectral y las curvas cinéticas en tiempo real durante la medición
  • Cálculos integrados para el análisis de datos (p. ej. sustracción de blanco, media/DE/%CV, curva estándar, respuesta ante la dosis, control de calidad, clasificación, análisis espectral y cinético, fórmula personalizada, etc.)
  • Informes de resultados exhaustivos con trazabilidad a ajustes y acciones de tiempo de ejecución
  • Dos ediciones disponibles: la versión de investigación (Research Edition) para las ciencias biológicas y la versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition), que ofrece las funciones necesarias para garantizar la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.
El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad robot;
Tipo de detector Tubo fotomultiplicador (PMT)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.)
Temperatura de la incubadora Hasta 45 °C
Interfaz Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt)
Fuente de luz Lámpara flash de xenón
Velocidad de medición 15 s para placa de 96 pocillos, 45 s para placa de 384 pocillos, 135 s para placa de 1536 pocillos (tiempos mínimos)
Tecnología de medición Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo
Tipos de placas Placa de 6 a 1536 pocillos (absorbancia en placas de 6 a 384 pocillos)
Línea de productos Varioskan
Reading Options Arriba
Intervalo de lectura De 0 a 6 abs
Agitación Orbital
Software Type Software SkanIt
Velocidad de barrido espectral < 2,2 s/pocillo, de 400 a 500 nm, 1 flash, pasos de 2 nm
Selección de longitud de onda Absorbancia y barrido espectral: Monocromador doble, intensidad de fluorescencia: Monocromador de doble excitación y emisión, fluorescencia resuelta en el tiempo: Filtros
Exactitud 0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs)
0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
Exactitud (fotométrica) 0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs), 0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
Fondo (imperial) 23 pulg.
Fondo (métrico) 58 cm
Intervalo dinámico Intensidad de fluorescencia: lectura superior > 6 décadas
Fluorescencia resuelta en el tiempo: > 6 décadas
Luminiscencia: > 7 décadas
Filtros de emisión Available for purchase
Altura (imperial) 20 pulg.
Altura (métrico) 51 cm
Incluye Software SkanIt para PC, edición de investigación
Linealidad Placa de 96 pocillos: ±2 % (de 0 a 4 Abs a 450 nm)
Placa de 384 pocillos: ±2 % (de 0 a 3 Abs a 450 nm)
Tipo de medición Punto final, cinética, espectros, multipunto, espectros cinéticos
No. of Dispensers Ninguno
Precisión SD < 0,001 Abs o CV < 0,5 %, a 450 nm (de 0 a 3 Abs)
Sensibilidad Intensidad de fluorescencia (lectura superior): < 0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa negra de 384 pocillos)
Fluorescencia resuelta en el tiempo: < 1 amol/pocillo (placa de 384 pocillos de bajo volumen de color blanco)
Luminiscencia: < 7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco)
Versiones de idioma del software Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, chino y ruso
Intervalo de longitud de onda Absorbancia: De 200 a 1000 nm
Intensidad de fluorescencia: Excitación: de 200 a 1000 nm, emisión: de 270 a 840 nm
Fluorescencia resuelta en el tiempo: excitación de 334 nm, emisión entre 400 y 700 nm
Luminiscencia: De 360 nm a 670 nm
Peso (imperial) 125 lb
Peso (métrico) 57 kg
Anchura (imperial) 21 pulg.
Anchura (métrico) 53 cm