Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader
The Thermo Scientific Varioskan ALF Multimode Microplate Reader is a versatile, entry level reader for most common absorbance, turbidimetric, fluorescence, and luminescence microplate assays.
24660.00€
Especificaciones
Tipo de producto Multimode Microplate Reader
Cubetas No
Tipo de detector Tubo fotomultiplicador (PMT)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 61 x 34 x 40 cm
Temperatura de la incubadora Ambient +2° to 45°C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Garantía Precio Cantidad y disponibilidad  
30178790
Ver documentos
Thermo Scientific™
VA000010C
1-year Standard
24660.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader