Learn More
Lauda™ Agitador Varioshake VS 30 O con conector CEE7/7
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe CEE7/7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Visualización y configuración digital de la frecuencia de agitación a través de la pantalla LC, en pasos de 1,0 rpm, arranque suave
- Valores de punto de ajuste/reales y frecuencia de agitación mostrados en dos pantallas de LC
- Tecnología de microprocesador fácil de usar
- Teclado de membrana con símbolos distintivos
- Temporizador ajustable de 1 minuto a 99:59 horas o funcionamiento continuo
- Interfaz RS 232 opcional bajo petición
- Mesa de agitación grande fabricada con acero galvanizado electrolíticamente y con revestimiento de polvo
- Cuatro varillas de soporte y anillos para fijar de forma segura los accesorios
- Accionamiento mediante un motor de CA protegido contra sobrecarga
- Mecanismo compacto de bajo desgaste con equilibrio de masas para un soporte seguro
- Velocidad constante, independiente de la carga
- Excelente para un uso continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, cubierta en polvo
- Alfombrilla de caucho especial para una buena adhesión de objetos en la mesa de agitación
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 50 °C
- Consumo máx. de energía: 0,09 kW
- Amplitud de agitación: 32 mm
- Frecuencia de agitación: De 20 a 250 1/min
- Carga máxima: 30 kg
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 705 x 607 x 160 mm
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 20 a 250 min-1 |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | Enchufe CEE7/7 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |