Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC VarioPrep
Código de producto. 12499926 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12499926
Marca: Macherey-Nagel™ 762273.100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1/paquete
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Pyramid
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 14 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para HPLC VarioPrep
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato