Descripción
Características
- Sistema de columnas para HPLC preparativa fabricado de acero inoxidable con dos accesorios de extremo ajustable, por ejemplo, para el uso frecuente de técnicas de inversión de flujo
- Permite la compensación de un volumen muerto, que podría resultar en la entrada de la columna después de algún tiempo de funcionamiento, sin necesidad de abrir la columna
- Se puede envasar con todas las sílices esféricas NUCLEODUR™ y NUCLEOSIL™
- Los soportes de columna vienen en una variedad de tamaños para diferentes columnas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 32 mm |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Tipo | Soporte de columna |