Learn More
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 1200 W con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16823620
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
0,9 bar
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima unitSize
16823620 3,2 bar cada uno
16843600 0,9 bar cada uno
16833620 4,8 bar cada uno
3 options
Código de producto. 16823620
Marca: Lauda™ L000805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
    • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
  • Agua de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 40 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Consumo máx. de energía: 1,1 kW
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máx.: 15 l
    • Rosca de conexión de refrigeración de agua (exterior): 1,9 cm (3/4 pulg)
    • Temperatura del agua de refrigeración recomendada: 15 °C
    • Caudal de agua de refrigeración: 2,5 l/min
    • Diferencia de presión del agua de refrigeración mín.: 1 bar
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 10 bar
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba, dos boquillas de 12,7 mm (0,5 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para agua de refrigeración
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura -20°C a +40°C
    Presión máxima 3,2 bar
    Tensión 230 V