Learn More
Lauda™ Termostato de proceso Variocool VC 1200 con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16873600
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
0,9 bar
3,2 bar
4,8 bar
Consumo de energía:
2,6 kW
3,3 kW
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima Consumo de energía unitSize
16873600 0,9 bar 2,6 kW cada uno
16873620 3,2 bar 2,6 kW cada uno
16883620 4,8 bar 2,6 kW cada uno
16883600 0,9 bar 3,3 kW cada uno
16893620 3,2 bar 3,3 kW cada uno
16803630 4,8 bar 3,3 kW cada uno
6 options
Código de producto. 16873600
Marca: Lauda™ L000711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termostato de proceso apto para su uso con líquidos de transferencia de calor no inflamables
  • Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
    • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
  • Aire de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 80 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máx.: 15 l
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura -20°C a +80°C
    Presión máxima 0,9 bar
    Consumo de energía 2,6 kW
    Tensión 230 V