Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™ PC 3012 NT Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17764909
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
CH
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17764909 CEE cada uno
17774909 CH cada uno
17784909 Reino Unido cada uno
3 options
Código de producto. 17764909
Marca: VACUUBRAND™ 25743850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La unidad de bombeo PC 3012 NT controla con precisión el nivel de vacío para lograr un control de procesos sin igual. Con su combinación de alta velocidad de bombeo y vacío final profundo, esta bomba es adecuada para aplicaciones exigentes, incluso con disolventes de punto de ebullición alto.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
  • Cumple los requisitos de alto vacío para grandes cantidades de la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
  • Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
  • Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 mbar
Incluye Bomba montada, manual
Nivel de ruido 47 dBA
Tipo de tapón CEE
Peso (métrico) 29,7 kg
Caudal 14.3 m3/h.
Altura global (métrico) 450 mm
Longitud global (métrico) 616 mm
Anchura global (métrico) 387 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Trabaje en miniplantas, kilolaboratorios, instalaciones de ampliación
Presión máxima 1,1 bar
Para utilizar con (equipo) Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación
Tensión 200/230 V