Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma VARIO™ MV 10 NT Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227737
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
CH
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17794909
Marca: VACUUBRAND™ 25744150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba MV 10 NT proporciona un bombeo continuo y sin aceite de gases no corrosivos a niveles de vacío que son solo una fracción de un milibar. Su elevada velocidad de bombeo es ideal para aplicaciones con mayor carga de gas o para el bombeo rápido de cámaras de vacío.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
  • Velocidad de bombeo alta y vacío final
  • TURBO·MODE para su uso como bomba de apoyo para bombas turbo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,3 mbar
Incluye Bomba montada, silenciador, manual
Nivel de ruido 50 dBA
Tipo de tapón CEE
Peso (métrico) 31,6 kg
Caudal 12.1 m3/h.
Altura global (métrico) 450 mm
Longitud global (métrico) 552 mm
Anchura global (métrico) 260 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Aplicaciones de alta carga de gas o para el bombeo rápido de cámaras de vacío
Presión máxima 1,1 bar
Para utilizar con (equipo) Turbobomba
Tensión 200/230 V