Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma VARIO™ MV 10 NT Select
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
- Bombeo y evacuación sin contaminación
- Velocidad de bombeo alta y vacío final
- TURBO·MODE para su uso como bomba de apoyo para bombas turbo.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,3 mbar |
| Incluye | Bomba montada, silenciador, manual |
| Nivel de ruido | 50 dBA |
| Tipo de tapón | CEE |
| Peso (métrico) | 31,6 kg |
| Caudal | 12.1 m3/h. |
| Altura global (métrico) | 450 mm |
| Longitud global (métrico) | 552 mm |
| Anchura global (métrico) | 260 mm |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío |
| Mostrar más |