Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma químico VARIO™ MD 12C NT Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17744909
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Reino Unido
Vacío máx.:
1,5 mbar
3 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Vacío máx. unitSize
17744909 CEE 3 mbar cada uno
17754909 Reino Unido 1,5 mbar cada uno
2 options
Código de producto. 17744909
Marca: VACUUBRAND™ 25743750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bomba proporciona una solución para aquellos que necesitan una alta velocidad de bombeo y están trabajando con disolventes de punto de ebullición alto. La MD 12C NT ofrece un rendimiento fiable para rotavapores de suelo, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío y otras aplicaciones similares.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
  • Cumple los requisitos de alto vacío para grandes cantidades de la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
  • Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
  • El vacío máximo es con lastre de gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 3 mbar
Incluye Bomba montada, manual
Nivel de ruido 47 dBA
Tipo de tapón CEE
Peso (métrico) 28,9 kg
Caudal 14.3 m3/h.
Altura global (métrico) 450 mm
Longitud global (métrico) 533 mm
Anchura global (métrico) 260 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Para utilizar con (equipo) Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío
Tensión 200/230 V