Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma VARIO™, MV 2 Vario Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16229590
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16229590 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 16229590
Marca: VACUUBRAND™ 20738150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el bombeo continuo y exento de aceite de gases no corrosivos. La MV 2 Vario Select proporciona altos caudales, incluso cerca del vacío final. El controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo.
  • Para el bombeo continuo y exento de aceite de gases no corrosivos hasta un nivel de vacío de hasta 0,3 mbar.
  • Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
  • Potente bomba con excelente vacío final
  • TURBO·MODE para su uso como bomba de apoyo para bombas turbo.
  • La tecnología VARIO proporciona un control preciso del vacío mediante el ajuste de la velocidad del motor, lo que da como resultado intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
  • El controlador VACUU·SELECT es un controlador fácil de usar y eficiente para aplicaciones de laboratorio.
  • Procedimientos predefinidos para aplicaciones individuales.
  • Edición fácil de arrastrar y soltar para crear nuevos procedimientos.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,3 mbar
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 22,1 kg
Incluye Bomba lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 30 a 2400 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 325 x 235 x 245 mm
Modelo MV 2 Vario Select
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,53 kW
Peso (métrico) 19,3 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 3.3 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Vacío inteligente con control VARIO™ generación de vacío previo para bombas turbomoleculares, productos OEM: según los requisitos individuales
N.º de etapas 4
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V