Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 3001 VARIO select
Descripción
- El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
- Simplifique el trabajo de laboratorio con una interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinida.
- Detección automática del punto de ebullición y optimización continua de los niveles de vacío para tiempos de proceso rápidos.
- Compacto y potente; rendimiento superior incluso con purga continua de condensado.
- Consumo de energía extremadamente bajo, recuperación eficiente de disolventes y exento de aceite para un funcionamiento ecológico.
- Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
- Adecuado para su uso con disolventes de alto punto de ebullición.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
- Funcionamiento silencioso y vibración ultra baja.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 2 Mbar (sin lastre de gas), 4 Mbar (con lastre de gas) |
| temp. | VACUU·SELECT |
| Peso con embalaje (métrico) | 12,9 kg |
| Incluye | Bomba lista para usar (completamente montada con manual), condensador de hielo seco. |
| Velocidad motor | De 200 a 3000 min -1 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido |
| Requisitos eléctricos | 200/230 V, 50-60 Hz y 100/120 V, 50-60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 301 x 341 x 493 mm |
| Descripción | El condensador de hielo seco elimina la necesidad de conexión de agua de refrigeración. |
| Material | PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM |
| Mostrar más |