Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma química VARIO™, MD 4C Vario Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16231782
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16231782 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 16231782 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20736550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides pinpoint vacuum control for labs working with most common solvents by adjusting motor speed. The integrated VACUU·SELECT™ Controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio.
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
  • Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
  • Cumple los requisitos de alto vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
  • Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
  • El control de velocidad del motor VARIO proporciona intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 24,1 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor 30-2400 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 325 x 243 x 245 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo MD 4 C VARIO Select
Nivel de ruido 43 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,53 kW
Peso (métrico) 17,4 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 4.6 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Vacío inteligente con control Vario™, rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V