missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (06) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-26889JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| Varicella Zoster Virus Glycoprotein E | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Envelope glycoprotein E, GE, ORF68 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| 06 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido