Learn More
Trajan™ Revestimientos ranurados sin división de Varian
Código de producto. 10238670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
10238670 5/paq. paquete de 5
12954071 25/paq. paquete de 25
2 options
Código de producto. 10238670
Marca: Trajan™ 092024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 74 mm
Product Type Revestimiento de entrada para GC, revestimiento sin divisiones y con ranuras en ambos extremos
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Varian 1075/1077