Learn More
Trajan™ Revestimiento dividido Varian con lana de cuarzo
Código de producto. 12933961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
12933961 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12933961
Marca: Trajan™ 09202101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 72 mm
Product Type Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones con lana de cuarzo
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Varian 1075/1077