Learn More
Trajan™ Revestimiento de SPI con restricción de 0.5 mm
Código de producto. 10107210
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/paq.
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
Incluye:
Restricción de 0,25 mm
Restricción de 0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10107210
Marca: Trajan™ 092030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Incluye Restricción de 0,25 mm
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 54 mm
Product Type Revestimiento SPI
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 4,6 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Varian GC