Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Código de producto. p-8504033
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 0,2 a 2 μl
De 2 a 10 ml
De 2 to 20 μl
De 20 a 100 μl
De 20 to 200 μl
Puntas compatibles:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10650954
Marca: Kartell™ 1296000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un alto grado de precisión y exactitud combinados con un costo menor. La micropipeta Kartell™ de volumen variable Pluripet II es útil para aplicaciones en biología molecular, microbiología, inmunología, química analítica, etc.
  • Fabricado en plástico de alta calidad y equipado con pistón de acero para uso prolongado con el tiempo
  • La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
  • El volumen deseado se puede configurar girando el botón de vaciado
  • Resulta fácil y seguro gracias a la selección rápida
  • La gran pantalla garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecido
  • El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
  • El cono portapuntas puede alojar una amplia variedad de puntas
  • El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
  • La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
Exactitud ±12,0 %, ±1,4 %
Certificaciones/conformidad EC/IVD, ISO8655
Puntas compatibles Kartell™ 956
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo Pluripet II 2
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Incrementos 0,01μL