Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Ensure a high degree of precision and accuracy combined with a lower cost. Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor is useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Analytical Chemistry, etc.
Marca: Kartell™ 1329000
195.62 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Fabricado en plástico de alta calidad y equipado con pistón de acero para uso prolongado con el tiempo
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El volumen deseado se puede configurar girando el botón de vaciado
- Resulta fácil y seguro gracias a la selección rápida
- La gran pantalla garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecido
- El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
- El cono portapuntas puede alojar una amplia variedad de puntas
- El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
- La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
±0,8%, ±0,6% | |
Kartell™ 943 | |
Pluripet II 10000 | |
De 2 a 10 ml |
EC/IVD, ISO8655 | |
Esterilizable en autoclave | |
Micropipeta | |
0,1 ml |