Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Ensure a high degree of precision and accuracy combined with a lower cost. Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor is useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Analytical Chemistry, etc.
Marca: Kartell™ 1296000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado en plástico de alta calidad y equipado con pistón de acero para uso prolongado con el tiempo
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El volumen deseado se puede configurar girando el botón de vaciado
- Resulta fácil y seguro gracias a la selección rápida
- La gran pantalla garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecido
- El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
- El cono portapuntas puede alojar una amplia variedad de puntas
- El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
- La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
±12,0 %, ±1,4 % | |
Kartell™ 956 | |
Pluripet II 2 | |
0,2 a 2 μl |
EC/IVD, ISO8655 | |
Esterilizable en autoclave | |
Micropipeta | |
0,01 μl |