Learn More
Watson-Marlow Accionamiento serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
3690.00€ - 9280.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD |
---|---|
Clasificación de carcasa | IP31 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 230 x 230 x 132 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12416350
|
Watson-Marlow
030.3134.3DU |
323S/D |
4470.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12406350
|
Watson-Marlow
030.3124.3DU |
323E/D |
3690.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12426350
|
Watson-Marlow
030.3144.3DU |
323U/D |
5030.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12436350
|
Watson-Marlow
030.3154.3DU |
323Du |
5820.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12456340
|
Watson-Marlow
030.3184.3DU |
323Dz/D |
9280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15306151
|
Watson-Marlow
030.3124.3DE |
323E/D |
4960.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Las bombas de laboratorio serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con funciones de control manual, remoto, analógico o por RS232. Con una parte superior de ABS resistente a productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y un LCD digital que muestra la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- Bombas 323E/DDu de alto caudal con control mejorado RS232/automático/manual
- Bombas de control manual 323E/DU y 323E/DU analógicas automáticas y mejoradas
- Bombas 323E/DS de control manual de alto rendimiento
- Bombas 323E/DE de control manual
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
- Cabezales 313D y 313D2 de tres rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314D y 314D2 de cuatro rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314MC con microcartucho, cinco canales y cuatro rodillos
- Cabezales 318MC con microcartucho, cinco canales y ocho rodillos
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubo continuo
Especificaciones
LCD | |
IP31 | |
230 x 230 x 132 mm |