Learn More
Watson-Marlow Accionamiento serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Click to view available options
Cabezal de bomba:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las bombas de laboratorio serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con funciones de control manual, remoto, analógico o por RS232. Con una parte superior de ABS resistente a productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y un LCD digital que muestra la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- Bombas 323E/DDu de alto caudal con control mejorado RS232/automático/manual
- Bombas de control manual 323E/DU y 323E/DU analógicas automáticas y mejoradas
- Bombas 323E/DS de control manual de alto rendimiento
- Bombas 323E/DE de control manual
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
- Cabezales 313D y 313D2 de tres rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314D y 314D2 de cuatro rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314MC con microcartucho, cinco canales y cuatro rodillos
- Cabezales 318MC con microcartucho, cinco canales y ocho rodillos
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubo continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación de carcasa | IP31 |
| Caudal | 0.81 to 2000 mL/min. |
| Motor Speed | 3 to 400 rpm |
| Reversible | Sí |
| Control externo | Run/Stop, direction change via contact closure or 5V TTL; Remote operation of MemoDose (hand/foot switch) |
| Nivel de ruido | <70 dB (A) at 1m |
| N.º de rodillos | 3 |
| Cabezal de bomba | 323Du |
| Mostrar más |