Learn More
Watson-Marlow Accionamiento serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Código de producto. 12426350
Click to view available options
Cabezal de bomba:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12426350
Marca: Watson-Marlow 030.3144.3DU
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
  • Las bombas de laboratorio serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con funciones de control manual, remoto, analógico o por RS232. Con una parte superior de ABS resistente a productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y un LCD digital que muestra la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
    • Bombas 323E/DDu de alto caudal con control mejorado RS232/automático/manual
    • Bombas de control manual 323E/DU y 323E/DU analógicas automáticas y mejoradas
  • Bombas 323E/DS de control manual de alto rendimiento
  • Bombas 323E/DE de control manual
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
  • Cabezales 313D y 313D2 de tres rodillos para tubo continuo
  • Cabezales 314D y 314D2 de cuatro rodillos para tubo continuo
  • Cabezales 314MC con microcartucho, cinco canales y cuatro rodillos
  • Cabezales 318MC con microcartucho, cinco canales y ocho rodillos
  • Cabezales 501RL y 501RL2 para tubo continuo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de control Analógico
    Tipo de pantalla LCD
    Clasificación de carcasa IP31
    Caudal 0.81 to 2000 mL/min.
    Motor Speed 3 to 400 rpm
    Reversible Sí
    Control externo Run/Stop, direction change via contact closure or 5V TTL; Remote operation of MemoDose (hand/foot switch)
    Nivel de ruido <70 dB (A) at 1m
    N.º de rodillos 3
    Cabezal de bomba 323U/D
    Control de velocidad 3 to 400rpm 133:1; 1.5 to 220rpm 147:1
    Temperatura máx. (imperial) 104 °F
    Temperatura mín. (imperial) 40°F
    Temperatura máx. (métrico) 40°C
    Temperatura mín. (métrico) 4°C
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 230 x 132 mm
    Requisitos eléctricos 100 VA
    Tensión 100/120/220/240 V
    Frecuencia 50/60 Hz