Learn More
Grant Instruments™ Girador de ángulo fijo 3D y velocidad variable PS-3D
Código de producto. 11431038
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 rpm a 60 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
11431038 De 5 rpm a 60 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11431038 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PS3D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un movimiento orbital 3D suave para mezclar en tubos, matraces de cultivo, platos y cajas en el rango de velocidad 5 hasta 60 rpm. El™ rotador 3D de ángulo fijo de velocidad variable PS-3D Grant Bio es pequeño pero muy práctico, con un perfil bajo y un tamaño reducido, que encaja perfectamente en el espacio de trabajo más pequeño.
  • Control sencillo de velocidad de 5 a 60 rpm.
  • El robusto mecanismo de accionamiento proporciona una mayor fiabilidad, capaz de funcionamiento durante 7 días y la plataforma de 215x215 mm admite los recipientes más utilizados.
  • Ángulo de inclinación fijo 7°
  • Carga hasta 1 kg
  • El movimiento suave es ideal para teñir geles sin destruir los bordes del gel, o para mantener el tejido frágil intacto durante las incubaciones.
  • Motor suave, fiable y extremadamente silencioso; bajo consumo de energía
  • Alfombrilla suave antideslizante suministrada de serie - evita que los recipientes se resbalen
  • Construcción compacta y resistente con un perfil bajo y un tamaño reducido: Encaja perfectamente en el espacio de trabajo más pequeño.
  • La fuente de alimentación de baja tensión proporciona un funcionamiento seguro de la sala de frío y un bajo consumo de energía.
  • Intervalo de funcionamiento a temperatura ambiente de +4°C a 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 60 rpm
Tensión 120/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Dimensiones de la plataforma (L x An) 210 x 210 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 235 mm
Modelo PS-3D