Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de balanceo para tubos de ensayo Vari-Mix y Speci-Mix
Los agitadores de balanceo para tubos de ensayo Thermo Scientific Vari-Mix y Speci-Mix son agitadores con plataforma compacta y de control preciso que aplican un movimiento basculante suave para la suspensión uniforme de las muestras.
Descripción
Descripción
Los agitadores de balanceo para tubos de ensayo Thermo Scientific Vari-Mix y Speci-Mix son agitadores con plataforma compacta y de control preciso que aplican un movimiento basculante suave para la suspensión uniforme de las muestras.
Todos los modelos admiten tubos de entre 10 y 30 mm de diámetro y son ideales para tubos de extracción de sangre.
  • Seleccione entre una gama de velocidades fijas o ajustables
  • La almohadilla reversible ofrece una cara (con reborde para impedir el deslizamiento) para tubos cerrados de 110 mm (4,33 in.) de longitud, y otra cara para tubos más largos
  • La almohadilla de goma de silicona blanca esterilizable en autoclave permite ver el contenido fácilmente
  • Puede utilizarse en una incubadora o cámara frigorífica sin condensación bajo las siguientes condiciones de funcionamiento ambientales: de 4° a 40°C (de 39,2° a 104°F) y del 20 al 80% de humedad relativa sin condensación
Almohadilla de agarre de fricción de goma de silicona blanca para fijar los tubos in situ
Documentos
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.