Learn More
Varenicline Tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16485587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485587 5 mg 5 miligramos
16464256 100 mg 100 miligramos
16442848 10 mg 10 miligramos
16419506 50 mg 50 miligramos
16412546 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16485587
Marca: Medchem Express HY10021
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Varenicline Tartrate(CP 526555;Champix) is a nicotinic receptor partial agonist; it stimulates nicotine receptors more weakly than nicotine itself does.
Varenicline Tartrate(CP 526555
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline Tartrate
CAS 375815-87-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo CP 526555-18
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (55.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (39.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 361.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.35
Porcentaje de pureza 97.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation