missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varenicline Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16482838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482838 10 mg 10 miligramos
16494246 100 mg 100 miligramos
16462536 25 mg 25 miligramos
16449496 50 mg 50 miligramos
16425587 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482838

Marca: Medchem Express HY10020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Varenicline Hydrochloride (CP 526555 hydrochloride) is a high affinity, selective α4β2 nicotine acetylcholine receptor (nAChR) partial agonist and full α7 nAChR agonist. Varenicline Hydrochloride is also a potent partial agonist of α6β2 nAChR in striatum of rats with a Ki value of 0.12 nM.

Varenicline Hydrochloride (CP 526555 hydrochloride) is a high affinity, selective α4β2 nicotine acetylcholine receptor (nAChR) partial agonist and full α7 nAChR agonist. Varenicline Hydrochloride is also a potent partial agonist of α6β2 nAChR in striatum of rats with a Ki value of 0.12 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Varenicline Hydrochloride
CAS 230615-23-3
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14ClN3
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP 526555 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (201.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.5 mg/mL (10.09 mM)
SMILES C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 247.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.