Learn More
Cole-Parmer™ Tapones roscados VapLock™
Descripción
Selle los puertos del colector y de la tapa de la botella que no se utilicen
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca (imperial) | UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Tipo | Tapón de puerto |