Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Drums and Panel Mounting
VapLock™ Solvent Waste Kits for Drums and Panel Mounting collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Especificaciones
| Tipo | Kit de residuos de disolventes |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
| Tamaño de rosca (imperial) | NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |
Descripción
Various cap sizes available to fit your solvent containerGarantía
None
Especificaciones
| Kit de residuos de disolventes | |
| Seguridad de disolventes | |
| Recipientes compatibles con disolventes | |
| NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) |