Learn More
Cole-Parmer™ Kits de residuos de disolventes VapLock™ para botellas y garrafas
Código de producto. 17286064
Change view
Click to view available options
Tamaño:
51 mm
GL38
Nalgene de 38 a 430
Wako 38 mm
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Material unitSize
17286064 51 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
15884534 GL38 Polipropileno cada uno
15864534 Nalgene de 38 a 430 Polipropileno cada uno
15874534 Nalgene de 38 a 430 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
15894534 Wako 38 mm Polipropileno cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17286064
Brand: Cole-Parmer™ 1201893
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los kits de residuos de disolventes VapLock™ para botellas y garrafas recogen efluentes de varias fuentes, al tiempo que minimizan el escape de disolventes dañinos
Existen varios tamaños de tapón disponibles para adaptarse a su recipiente de disolvente
Warranty
Ninguno
Specifications
Para utilizar con (equipo) Recipientes compatibles con disolventes
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño 51 mm
Tamaño de rosca (imperial) 1 × NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Seguridad de disolventes
Tipo Kit de residuos de disolventes