Learn More
VAPB Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16853134 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16853134 20 μL 20 microlitros
16843134 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16853134
Marca: Proteintech 144771AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The VAPB antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VAPB. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VAPB antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno VAPB
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9217
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG