Learn More
Testo™ Anemómetro de paletas con medición de humedad
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 46 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anemómetro de paletas |
| Exactitud | ±0,5 m/s |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 46 x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide el flujo de aire, la temperatura del aire y la humedad |
| Temperatura (métrico) | De -20 a +70 °C |