missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vandetanib, MedChemExpress

Código de producto. p-200099271
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491546

Marca: Medchem Express HY10260

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vandetanib (D6474) is a potent, orally active inhibitor of VEGFR2/KDR tyrosine kinase activity (IC50=40 nM). Vandetanib also has activity versus the tyrosine kinase activity of VEGFR3/FLT4 (IC50=110 nM) and EGFR/HER1 (IC50=500 nM).

Vandetanib (D6474) is a potent, orally active inhibitor of VEGFR2/KDR tyrosine kinase activity (IC50=40 nM). Vandetanib also has activity versus the tyrosine kinase activity of VEGFR3/FLT4 (IC50=110 nM) and EGFR/HER1 (IC50=500 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vandetanib
CAS 443913-73-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24BrFN4O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo ZD6474
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (57.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC4CCN(CC4)C)=C(C=C23)OC
Peso molecular (g/mol) 475.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado