Learn More
Óxido de vanadio(V), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13475122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13475122 25 g Frasco de vidrio 25 g
13485122 250 g Frasco de plástico 250 GR
13425122 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 13475122
Marca: Thermo Scientific Acros 450160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-62-1
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1750.0°C
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) oxide
Punto de fusión 690.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal V2O5
Índice Merck 15,10107
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.88
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.35
Densidad 3.3500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(V) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium oxide