Learn More
Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descripción
Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanadium |
| CAS | 7440-62-2 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Vanadium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | V |
| Sinónimo | Vanadium dust, Vanadium, elemental, Vanadium (III) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/V |
| SMILES | [V] |
| Nombre IUPAC | vanadium |
| Mostrar más |