missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estándar de vanadio (Plasma ECON), Chem Lab™

Código de producto. 11925039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11925039 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11925039

Marca: Chem-Lab CL01.2206.0500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Concentración 1000 mg/L
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium standard solution 1000 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.