Learn More
Solución estándar de vanadio, para AAS, 1 mg/ml V(3+) en 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. 10286630
Marca: Thermo Scientific Acros 196431000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml V in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular V
Concentración 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011453
Solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:35170
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.94
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.