Learn More
Estándar de vanadio para ICP, 1000μ g/ml de HCl al 2 %, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10633673 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10633673 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10633673 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLV12X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
V1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-62-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular V
Número MDL MFCD00011453
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:35170
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.