Learn More
Patrón de vanadio en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11450319 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11450319 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11450319
Marca: SPEX Certiprep ORGV82Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
V1000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-62-2, 8042-47-5
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular V
Número MDL MFCD00011453
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [V]
Nombre IUPAC vanadio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:35170
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.cat.
Aceite base 20 1000 μg/g ORG-V8-2Z
Aceite base 75 5000 μg/g ORG-V8-4Z
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio