Learn More
Bolo de vanadio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11386068 10 g 10 g
11396068 50 g 50 g
11376068 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11386068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011068.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Peso ≈2.5g/slug
Formulario ≈2,5 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%