Learn More
Varilla de vanadio, 12,7 mm de diámetro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
11366118 2 cm 2 cm
11376118 10 cm 10 cm
2 options
Código de producto. 11366118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011098.BP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Cantidad 2 cm
Olor Odorless
Peso ≈7.74g/cm
Formulario Varilla, ≈7,74 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%