Learn More
Polvo de vanadio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408201
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11301599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012234.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-62-2
Fórmula molecular V
Peso molecular (g/mol) 50.94
Número MDL MFCD00011453
Clave InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Nombre IUPAC vanadio
SMILES [V]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium
Color Plata a gris
Punto de fusión 1900°C
Punto de ebullición 3000°C
Aspecto Silver Gray powder
Densidad 6.11
Cantidad 1 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Polvo