Learn More
Óxido de vanadio(IV,V), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378227 10 g 10 g
11388227 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022956.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12037-42-2
Fórmula molecular O13V6
Peso molecular (g/mol) 513.64
Número MDL MFCD00064848
Clave InChI FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio;dioxovanadio
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV,V) oxide
Punto de fusión ∼1500°C
Color Negro-azul
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.64
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 3.91 g/mL